Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -R Flätförstärkt silikonslang
Produktkod. 17903561
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Flexibilitet:
102 mm böjradie
152 mm böjradie
25 mm böjradie
50 mm böjradie
76 mm böjradie
Maximalt tryck:
105 psi
113,2 psi
125 psi
175 psi
180 psi
75 psi
Tjocklek (metrisk):
3,2 mm
4,7 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Produktkod. 17903561
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ STHTR0250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna flätförstärkta, platinahärdade silikonslang är en ultraflexibel slang med hög renhet som utvecklats för applikationer med högre tryck.
  • Tillverkad med Sani-Tech™ 65 specialtillverkade silikonharts
  • Motstår extrema temperaturer, ozon, strålning, fukt, kompressionssättningar, väderpåverkan och kemiska angrepp
  • Ger ingen smak eller lukt till vätskor som transporteras i den
  • Tål upprepad autoklavering och sterilisering
  • Motstår vidhäftning av blodprodukter och andra sanitetsvätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,118 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,433 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Total längd (engelska) 24,6 tum.
Total längd (metrisk) 7.5 m
Tjocklek (engelska) 0,126 tum.
Tjocklek (metrisk) 3,2 mm
För användning med Farmaceutisk silikonslang
Motståndsegenskaper 326 lbf/tum.
Färg Klart
Hårdhet 65 (Shore A)
Flexibilitet 25 mm böjradie
Maximalt tryck 113,2 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 500 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Slangar