Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -R Flätförstärkt silikonslang
Descrizione
- Tillverkad med Sani-Tech™ 65 specialtillverkade silikonharts
- Motstår extrema temperaturer, ozon, strålning, fukt, kompressionssättningar, väderpåverkan och kemiska angrepp
- Ger ingen smak eller lukt till vätskor som transporteras i den
- Tål upprepad autoklavering och sterilisering
- Motstår vidhäftning av blodprodukter och andra sanitetsvätskor
Specifica
Specifica
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,752 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 19,1 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,126 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28.6 mm |
| Total längd (engelska) | 24,6 tum. |
| Total längd (metrisk) | 7.5 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,185 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 4,7 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?