Läs mer
Notrax Sani-Trax™ Desinficerande fotbadsmatta, svart
Produktkod. 17792018
Change view
Mått (L x B):
24 x 18 cm
80 x 60 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17792018 80 x 60 cm
17782018 24 x 18 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17792018 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 346S2432BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.00 SEK
    617.86 SEK / Paket med 1
    Save 96.14 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Notrax Sani-Trax™ Disinfecting Foot Bath Entrance Mat rengör och desinficerar skor, rekommenderas vid entréer till alla livsmedelsbearbetningsområden. När trafiken passerar böjs gummispetsarna för att sänka ned sulor i desinfektionsmedelslösning, en dubbelverkan som hindrar kontaminering från att nå livsmedelsbearbetningsområden.
  • Denna matta rengör och desinficerar skor, rekommenderas vid entréer till alla livsmedelsområden
  • Tusentals flexibla fingrar ger en automatisk skurverkan som avlägsnar föroreningar från skor
  • När trafiken passerar böjs gummispetsarna under tryck för att sänka ned sulor i desinfektionslösning, en dubbelverkan som hindrar kontaminering från att nå livsmedelsbearbetningsområden
  • Bekväm mattstorlek passar de flesta dörröppningar
  • Sugkoppar på undersidan förhindrar att mattan förskjuts
Specifikationer
Mått (L x B) 80 x 60 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 2.6 ft.
Längd (metrisk) 80 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm