Läs mer
Colder Products Company Sanitär AseptiQuik S-kontakt, hög temperatur
Produktkod. 30968779
Change view
Slang Barb:
3/4 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Slang Barb Förpackningsstorlek
30968779 3/4 tum Paket med 5
1 options
Produktkod. 30968779 Leverantör Colder Products Company Leverantörsnummer AQS33012HT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 SEK
    2184.84 SEK / Paket med 5
    Save 110.16 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
AseptiQuik™ S-kontakter i litet format 1/4 tum och 3/8 tum Slangbarb och 3/4-tums. sanitetstermineringskopplingar ger snabba och enkla sterila anslutningar för småflödesapplikationer, även i icke-sterila miljöer.
  • FLIP-CLICK-PULL-designen av AseptiQuik S gör det möjligt för användare att snabbt överföra små volymer media enkelt med mindre risk för användarfel.
  • Kontaktens könsneutrala och robusta design ger pålitlig prestanda utan behov av klämmor, fästen eller rörsvetsare.
  • De integrerade dragfliksskydden fungerar som ett skyddande lock som minskar delkomplexiteten och säkerställer samtidig borttagning av båda membranen.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, ADCF
Material Polykarbonat
Min. Driftstemperatur (engelska) 39 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) 4 °C
Sterilitet Sanitet
Slang Barb 3/4 tum
Steriliseringsmetod Gamma, autoklav
Material (tätning) Platinahärdad silikon
Maximalt tryck 60 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 104 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C