Läs mer
Cole-Parmer Sanitära klämbeslag, rak koncentrisk reducering, 316 rostfritt stål
Produktkod. 30053897 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Inkluderar:
1 till 1-1/2 tum Storlek på sanitärklämma
1 till 3/4 tum. Sanitetsklämma Storlek
2 till 1 tum. Sanitetsklämma Storlek
2 till 1-1/2 tum. Sanitetsklämma Storlek
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30053897 1 till 3/4 tum. Sanitetsklämma Storlek
30053551 2 till 1 tum. Sanitetsklämma Storlek
30054191 2 till 1-1/2 tum. Sanitetsklämma Storlek
30053608 1 till 1-1/2 tum Storlek på sanitärklämma
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30053897 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 SEK
    580.19 SEK / Paket med 1
    Save 56.81 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 07-04-2027
Perfekt för mat-, dryck- och mejeriapplikationer, —beslag uppfyller FDA- och 3A-standarderna
Idealisk för allmänna ändamål, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. 316L rostfritt stål (SS) ger utmärkt kemisk beständighet mot frätande syror och baser. Gemensam mittlinje —användbar när kavitation är närvarande
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 3 A;FDA
Utloppsport Sanitär
Form Rak
Inkluderar 1 till 3/4 tum. Sanitetsklämma Storlek
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.