Läs mer
Cole-Parmer Sanitära klämbeslag, rak koncentrisk reducering, 316 rostfritt stål
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
Idealisk för allmänna ändamål, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. 316L rostfritt stål (SS) ger utmärkt kemisk beständighet mot frätande syror och baser. Gemensam mittlinje —användbar när kavitation är närvarande
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 3 A;FDA |
| Utloppsport | Sanitär |
| Form | Rak |
| Inkluderar | 2 till 1-1/2 tum. Sanitetsklämma Storlek |
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.