Läs mer
Cole-Parmer Hygieniska klämbeslag, rak slang hullingadapter, 316 rostfritt stål
Produktkod. 30054051 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
1 tum
1-1/2 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
2 tum
3/4 tum
3/8 tum
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
30054051 3/4 tum
30054121 3/8 tum
30054278 1/4 tum
30054337 1-1/2 tum.
30053175 1 tum
30054177 1/2 tum.
30052958 2 tum
30054292 1/8 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30054051 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.00 SEK
    444.94 SEK / Paket med 1
    Save 38.06 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 18-05-2027
Perfekt för mat-, dryck- och mejeriapplikationer, —beslag uppfyller FDA- och 3A-standarderna
Idealisk för allmänna ändamål, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. 316L rostfritt stål (SS) ger utmärkt kemisk beständighet mot frätande syror och baser. Slanganslutning hjälper till att enkelt övergå till slang
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 3 A;FDA
Diameter (metrisk) 3/4 tum
Utloppsport Sanitet x Slang Barb
Form Rak
Inkluderar 3/4 tum Sanitetsklämma Storlek