Läs mer
Cole-Parmer Hygieniska klämbeslag, rak slang hullingadapter, 316 rostfritt stål
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
Idealisk för allmänna ändamål, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. 316L rostfritt stål (SS) ger utmärkt kemisk beständighet mot frätande syror och baser. Slanganslutning hjälper till att enkelt övergå till slang
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 3 A;FDA |
| Diameter (metrisk) | 1-1/2 tum. |
| Utloppsport | Sanitet x Slang Barb |
| Form | Rak |
| Inkluderar | 1-1/2 tum. Sanitetsklämma Storlek |