Läs mer
Cole-Parmer Hygieniska klämbeslag, rak slang hullingadapter, 316 rostfritt stål
Produktkod. p-200105211 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
1 tum
1-1/2 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
2 tum
3/4 tum
3/8 tum
Produktkod. 30054121
Brand: Cole-Parmer 5011809
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för mat-, dryck- och mejeriapplikationer, —beslag uppfyller FDA- och 3A-standarderna
Idealisk för allmänna ändamål, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. 316L rostfritt stål (SS) ger utmärkt kemisk beständighet mot frätande syror och baser. Slanganslutning hjälper till att enkelt övergå till slang
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 3 A;FDA
Diameter (metrisk) 3/8 tum
Utloppsport Sanitet x Slang Barb
Form Rak
Inkluderar 3/4 tum Sanitetsklämma Storlek