Läs mer
Cole-Parmer Sanitetsklämma, rak gängad adapter, 316 rostfritt stål
Produktkod. 30054379 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Trådstorlek:
1 tum NPT(M)
1-1/2 tum. NPT(M)
1-1/4 tum. NPT(M)
1/2 tum. NPT(M)
1/4 tum NPT(M)
1/8 tum NPT(M)
3/4 tum NPT(M)
3/8 tum NPT(M)
Inkluderar:
1 tum Sanitetsklämma Storlek
1-1/2 tum. Sanitetsklämma Storlek
3/4 tum Sanitetsklämma Storlek
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek Inkluderar
30054379 1/8 tum NPT(M) 3/4 tum Sanitetsklämma Storlek
30053286 3/4 tum NPT(M) 1-1/2 tum. Sanitetsklämma Storlek
30054371 3/4 tum NPT(M) 3/4 tum Sanitetsklämma Storlek
30053360 3/8 tum NPT(M) 3/4 tum Sanitetsklämma Storlek
30054339 1/4 tum NPT(M) 3/4 tum Sanitetsklämma Storlek
30052985 3/4 tum NPT(M) 1 tum Sanitetsklämma Storlek
30053797 1/2 tum. NPT(M) 3/4 tum Sanitetsklämma Storlek
30053508 1-1/2 tum. NPT(M) 1 tum Sanitetsklämma Storlek
30053208 1 tum NPT(M) 1 tum Sanitetsklämma Storlek
30053957 1 tum NPT(M) 1-1/2 tum. Sanitetsklämma Storlek
30053873 1-1/4 tum. NPT(M) 1-1/2 tum. Sanitetsklämma Storlek
30053781 1-1/2 tum. NPT(M) 1-1/2 tum. Sanitetsklämma Storlek
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 30054379 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 SEK
    456.32 SEK / Paket med 1
    Save 40.68 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 30-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för mat-, dryck- och mejeriapplikationer, —beslag uppfyller FDA- och 3A-standarderna
Idealisk för allmänna ändamål, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. 316L rostfritt stål (SS) ger utmärkt kemisk beständighet mot frätande syror och baser. Anslut till rör med NPT(M)-gänganslutning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 3 A;FDA
Utloppsport Sanitär x gängad NPT(M)
Trådstorlek 1/8 tum NPT(M)
Form Rak
Inkluderar 3/4 tum Sanitetsklämma Storlek