Beskrivning
Idealisk för allmänna ändamål, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. 316L rostfritt stål (SS) ger utmärkt kemisk beständighet mot frätande syror och baser. Kombinera eller dela enkelt vätskeflödet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 3 A;FDA |
| Utloppsport | Sanitär |
| Form | Tee |
| Inkluderar | 1-1/2 tum. Sanitetsklämma Storlek |