Läs mer
Cole-Parmer Sanitetsklämma, 304 rostfritt stål
Produktkod. 30053553 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Inkluderar:
Storlek: 1/2 till 3/4 tum
Storlek: 10 cm.
Storlek: 2 1/2 tum
Storlek: 2 tum
Storlek: 2,5 till 2,5 tum
Storlek: 7,5 cm.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30053553 Storlek: 2 tum
30054299 Storlek: 2,5 till 2,5 tum
30053043 Storlek: 7,5 cm.
30054101 Storlek: 10 cm.
30053087 Storlek: 2 1/2 tum
30053587 Storlek: 1/2 till 3/4 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30053553 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 SEK
    290.69 SEK / Paket med 1
    Save 28.31 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 14-04-2027
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards.
Idealisk för allmänna ändamål, livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. 304 rostfritt stål (SS) ger god kemikaliebeständighet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 3 A;FDA
Utloppsport Sanitetsklämma
Inkluderar Storlek: 2 tum