Beskrivning
Uppfyll amerikanska och EU-standarder för användning i farmaceutiska processtillämpningar. ASME-BPE, FDA och USP Klass VI-kompatibel. Lätt och återanvändbar. Rost- och korrosionsbeständig. Kompatibel med Tri-Clamp™ beslag. Sterilisera med autoklav eller gammabestrålning. Idealisk för allmänna ändamål, laboratorie- och engångsapplikationer för att ansluta slangar till resten av ditt system. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att avgöra vilken kontakttyp som behövs för din applikation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;RoHS;USP |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °F |
| Förpackningsmängd | 100/Pk. |
| Steriliseringsmetod | Autoklav, gammastrålning |
| Inkluderar | 1-1/2 tum. Sanitetsklämma Storlek |