Läs mer
Masterflex™ Sanitär koppling
Diameter (engelska) Yttre:
1 3/8 tum.
5/8 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för rengöring på plats, ånga på plats och autoklavering för återanvändning; kompatibel med TRI-CLAMP™ beslag.
- Den inre skaftet är gjord av 316L rostfritt stål med en invändig ytfinish på 25RA eller bättre.
- Beslag har också en yttre hylsa gjord av en hög temperatur, höghållfast polymer och en PTFE O-ring för att skydda mot externa fastnar.
- Kompressionstätning eliminerar uppsugning mellan kopplingar och slangar.
- Uppfyller USDA-efterlevnad och 3A Sanitary Standards och är FDA-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sanitetskoppling, 3/8 tum. ID, 5/8 tum. OD, 3/8 tum. Klämma |
| Diameter (engelska) Inre | 3/8 tum |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (engelska) Yttre | 5/8 tum. |
| För användning med | L/S 18, 35, 36 I/P 73 och B/T 86 |
| Utloppsport | Sanitär |
| Inkluderar | 3/8 tum Klämma |
| Produkttyp | Vakuumslang |