Läs mer
Cole-Parmer™ Sanitetskoppling med hulling, polysulfon
Beskrivning
- Minskar döda utrymmen och förbättrar flödet.
- Avsmalnande trattdesign ger ett stadigt vätskeflöde.
- Slät inre yta förhindrar att partiklar fastnar.
- Sömlös konstruktion förhindrar kontaminering genom att eliminera läckor och områden med potentiell bakterietillväxt.
- Material möter USP Klass VI krav och är FDA-kompatibel för kontakt med livsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Möter USP Klass VI krav och är FDA-kompatibel för kontakt med livsmedel |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polysulfon |
| För användning med | 1/2 tum. ID-slang, 1/2 tums miniklämma |
| För användning med (applikation) | FDA-kompatibel för kontakt med livsmedel |
| Slangstorlek | Passar 1/2 tum. ID-slang |
| Steriliseringsmetod | Gamma |
| Bredd (engelska) | 31/32 tum. |
| Höjd (engelska) | 1 13/16 tum. |