Läs mer
Notrax Sanitop Deluxe™ Halksäker gummi ankbräda
Produktkod. 17712218
Change view
Mått (L x B):
152 x 91 cm
Produktkod. Mått (L x B)
17712218 152 x 91 cm
1 options
Produktkod. 17712218 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 563S0035BL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ankbrädor av gummi ger en bekväm och säker arbetsplattform i våta utrymmen med sin aggressiva halkbeständiga yta. Stora hål och upphöjda dubbar gör att vätskor i våta områden eller skräp i torra områden kan falla igenom och lämna ytan klar.
  • Ankbrädor av gummi ger en bekväm och säker arbetsplattform i våta utrymmen med sin aggressiva halkbeständiga yta
  • Stora hål och upphöjda dubbar gör att vätskor i våta områden eller skräp i torra områden kan falla igenom och lämna ytan klar
  • Säkerhet och komfort förenas i denna produkt
  • Ergonomisk fördel från 20 mm tjock arbetsplattform
  • Raka kanter tillåter täckning av alla områden genom att länka ihop mattorna på längden eller sida vid sida, hålls samman av kopplingar
  • Rengöring med rengöringsmedel och vattenstråle rekommenderas för förlängd livslängd
  • 100 % naturgummiblandning för allmänna applikationer
Specifikationer
Mått (L x B) 152 x 91 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 5 ft.
Längd (metrisk) 152 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm