Läs mer
Notrax Sanitop™ Ankbräda i gummi med gjutna kanter
Beskrivning
- Ger grundläggande komfort och grepp i våta utrymmen med stora dräneringshål och upphöjda dubbar för luftning och för att tillåta vätskor och skräp att falla igenom och lämna ytan klar
- Gjutna fasade kanter på alla 4 sidor för att förhindra snubbling och tillåta åtkomst till vagnen
- Ankbrädor av gummi ger en bekväm och säker arbetsplattform i våta utrymmen med sin aggressiva halkbeständiga yta
- Stora hål och upphöjda dubbar gör att vätskor i våta områden eller skräp i torra områden kan falla igenom och lämna ytan klar
- Rengöring med rengöringsmedel och vattenstråle rekommenderas för förlängd livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Längd (engelska) | 9.7 ft. |
| Längd (metrisk) | 297 cm |
| Material | Naturgummi |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 91 cm |