Läs mer
Notrax Sanitop™ Ankbräda i gummi med gjutna kanter
Produktkod. p-7227268
Längd (metrisk):
152 cm
297 cm
594 cm
Produktkod. 17782208
Brand: Notrax 562S0035BL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ankbrädor av gummi ger en bekväm och säker arbetsplattform i våta utrymmen med sin aggressiva halkbeständiga yta. Stora hål och upphöjda dubbar gör att vätskor i våta områden eller skräp i torra områden kan falla igenom och lämna ytan klar.
  • Ger grundläggande komfort och grepp i våta utrymmen med stora dräneringshål och upphöjda dubbar för luftning och för att tillåta vätskor och skräp att falla igenom och lämna ytan klar
  • Gjutna fasade kanter på alla 4 sidor för att förhindra snubbling och tillåta åtkomst till vagnen
  • Ankbrädor av gummi ger en bekväm och säker arbetsplattform i våta utrymmen med sin aggressiva halkbeständiga yta
  • Stora hål och upphöjda dubbar gör att vätskor i våta områden eller skräp i torra områden kan falla igenom och lämna ytan klar
  • Rengöring med rengöringsmedel och vattenstråle rekommenderas för förlängd livslängd
Specifikationer
Färg Svart
Längd (engelska) 5 ft.
Längd (metrisk) 152 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm