Läs mer
Thermo Scientific Chemicals SANT-1
Produktkod. 15436819
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436819 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15436819 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65294.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 304909-07-7 | C23H27N5, C23H27N5 | 373,50 g/mol
Potent, cellgenomsläpplig hämmare av Sonic hedgehog (Shh) signalering; hög affinitetsantagonist för utjämnad aktivitet
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Potent, cellgenomsläpplig hämmare av Sonic hedgehog (Shh) signalering
  • Hög affinitetsantagonist för utjämnad aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Ljusgul
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Potent, cellgenomsläpplig hämmare av Sonic hedgehog (Shh) signalering; hög affinitetsantagonist för utjämnad aktivitet
CAS 304909-07-7
Molekylformel C23H27N5​​
Formel vikt 373,49 g/mol
Synonym (4-bensyl-piperazin-1-yl)-(3,5-dimetyl-l-fenyl-lH-pyrazol-4-ylmetylen)-amin
Känslighet Fukt- och ljuskänslig
Löslighet Löslig i DMSO vid uppvärmning
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.