Läs mer
SANT-1, MedChemExpress
Produktkod. 16465597
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16465597 5 mg 5mg
16442858 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16465597 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100224
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress SANT-1, a potent Smo antagonist, inhibits Hedgehog signaling. SANT-1 shows IC50s of 20 nM and 30 nM in Shh-LIGHT2 and SmoA1-LIGHT2 assay, respectively.
SANT-1, a potent Smo antagonist, inhibits Hedgehog signaling. SANT-1 shows IC50s of 20 nM and 30 nM in Shh-LIGHT2 and SmoA1-LIGHT2 assay, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SANT-1
Fysisk form Powder
CAS 304909-07-7
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H27N5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (167.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(/C=N/N2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)C(C)=NN1C4=CC=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 373.49
Formel vikt 373.49
Procent renhet 99.71%