Läs mer
Santacruzamate A, MedChemExpress
Beskrivning
Santacruzamate A (CAY-10683) is a potent and selective HDAC2 inhibitor with an IC50 of 119 pM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Santacruzamate A |
| CAS | 1477949-42-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H22N2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | CAY-10683 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.26 mM) |
| LEDER | O=C(OCC)NCCCC(NCCC1=CC=CC=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.35 |
| Visa mer |