missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Santacruzamate A
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-7237102
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18737006

Brand: Tocris Bioscience™ 7191/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Highly potent and selective HDAC2 inhibitor

Santacruzamate A is a highly potent and selective histone deactylase 2 (HDAC2) inhibitor (IC50 = 112 - 119 pM). Also inhibits HDAC6 in nanomolar range (IC50 = 433 nM). Displays >3500 fold selectivity for HDAC2 over HDAC6, and >8500-fold selectivity over HDAC4 (IC50 >1 μM for HDAC4). Inhibits growth of HuT-78 cutaneous T-cell lymphoma cell line. Identified as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl N-[4-oxo-4-[(2-phenylethyl)amino]butyl]carbamate
CAS 1477949-42-0
Kvantitet 10 mg
Mål Class II Histone Deacetylases Inhibitors
Molekylformel C15H22N2O3
Renhet 0.98
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.