missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Santalol, TRC

Produktkod. 17912165
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17912165 100 mg
17941295 50 mg
17911725 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17912165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS115018100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 11031-45-1
Molekylformel C15 H24 O
Molekylvikt (g/mol) 220.351
IUPAC-namn (E)-2-methyl-5-(2-methyl-3-methylidene-2-bicyclo[2.2.1]heptanyl)pent-2-en-1-ol
LEDER C\C(=C/CCC1(C)C2CCC(C2)C1=C)\CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Santalol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-11(10-16)5-4-8-15(3)12(2)13-6-7-14(15)9-13/h5,13-14,16H,2,4,6-10H2,1,3H3/b11-5+
Formel vikt 220.183
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.