Läs mer
Santamarine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Santamarine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-8-4-5-11(16)15(3)7-6-10-9(2)14(17)18-13(10)12(8)15/h4,10-13,16H,2,5-7H2,1,3H3/t10-,11+,12+,13-,15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 248.1412 |