missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(-)-Santonin, TRC

Produktkod. 30410819
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410819 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30410819 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS1153005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material alpha-Santonin
CAS 481-06-1
Molekylformel C15 H18 O3
Kvantitet 5 g
Synonym (3S,3aS,5aS,9bS)-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (11S)-6α-hydroxy-3-oxo-eudesma-1,4-dien-12-oic acid γ-lactone, [3S-(3α,3aα,5aβ,9bβ)]-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (-)-Santonin, (-)-α-Santonin, 1,2,3,4,4a,7-Hexahydro-1-hydroxy-α,4a,8-trimethyl-7-oxo-2-naphthaleneacetic acid γ-lactone, NSC 4900, Santonin, Semenen, alpha-Santonin, α-Santonin
InChI formel InChI=1S/C15H18O3/c1-8-10-4-6-15(3)7-5-11(16)9(2)12(15)13(10)18-14(8)17/h5,7-8,10,13H,4,6H2,1-3H3/t8-,10-,13-,15-/m0/s1
LEDER C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)C=CC(=O)C(=C3[C@H]2OC1=O)C
IUPAC-namn (3S,3aS,5aS,9bS)-3,5a,9-trimetyl-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-benzo[g][1]bensofuran-2,8-dion
Molekylvikt (g/mol) 246.3
Formel vikt 246.1256
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.