Läs mer
Fisherbrand™ Santoprene Pumpslang
Produktkod. 10152081 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
Förpackningsstorlek:
15m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
10152081 1,6 mm 1,6 mm 15m
10777871 3,2 mm 1,6 mm 15m
10529211 4,8 mm 1,6 mm 15m
10509561 4,8 mm 2,4 mm 15m
10060091 6,4 mm 2,4 mm 15m
10786741 6,4 mm 1,6 mm 15m
10203561 8 mm 1,6 mm 15m
10171411 9,6 mm 2,4 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10152081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1841.25 SEK
    1140.33 SEK / 15m
    Save 700.92 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i laboratorie- och hälsovårdstillämpningar.
  • Klarar över hundra cykler av ångautoklavering vid 134 °C
  • Klarar fem vanliga sjukhussteriliseringscykler med etylenoxid, utan betydande fysiska eller kemiska effekter
  • Kan steriliseras med högenergijoniserande strålning
  • Steriliserad vid normala bestrålningsnivåer, 2Mrad till 3Mrad
  • Kan användas istället för traditionella pumpmaterial som neopren, butyl och silikon
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material Santoprene
Total längd (metrisk) 1500 cm
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
För användning med Peristaltisk pump
Förpackningsmängd 1 vardera
Produkttyp Slangar för pumpar