Läs mer
Fisherbrand™ Santoprene Pumpslang
Produktkod. 10203561 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
Tjocklek (metrisk):
1.6 mm
2.4 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Produktkod. 10203561
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i laboratorie- och hälsovårdstillämpningar.
  • Klarar över hundra cykler av ångautoklavering vid 134 °C
  • Klarar fem vanliga sjukhussteriliseringscykler med etylenoxid, utan betydande fysiska eller kemiska effekter
  • Kan steriliseras med högenergijoniserande strålning
  • Steriliserad vid normala bestrålningsnivåer, 2Mrad till 3Mrad
  • Kan användas istället för traditionella pumpmaterial som neopren, butyl och silikon
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Santoprene
Total längd (metrisk) 1500 cm
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med Peristaltisk pump
Förpackningsmängd 1 vardera
Produkttyp Slangar för pumpar