Läs mer
Fisherbrand™ Santoprene Pumpslang
Produktkod. p-8011934 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Produktkod. 10777871
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i laboratorie- och hälsovårdstillämpningar.
  • Klarar över hundra cykler av ångautoklavering vid 134 °C
  • Klarar fem vanliga sjukhussteriliseringscykler med etylenoxid, utan betydande fysiska eller kemiska effekter
  • Kan steriliseras med högenergijoniserande strålning
  • Steriliserad vid normala bestrålningsnivåer, 2Mrad till 3Mrad
  • Kan användas istället för traditionella pumpmaterial som neopren, butyl och silikon
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3,2 mm
Material Santoprene
Total längd (metrisk) 1500 cm
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
För användning med Peristaltisk pump
Förpackningsmängd 1 vardera
Produkttyp Slangar för pumpar