Läs mer
Gilson™ Pharmed™ Pumpslang
Produktkod. 10473942 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
10473942 0,5 mm Paket med 4
1 options
Produktkod. 10473942 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F1825101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning inom läkemedels- och livsmedelsindustrin
  • Polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0,5 mm
Material Santoprene
Total längd (metrisk) 40 cm
För användning med För MF1 och MF4 pumphuvuden
Förpackningsmängd 4 pack
Flödeshastighet 2,5 ml/min.
Produkttyp Slangar för pumpar