missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sapacitabine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sapacitabine |
| CAS | 151823-14-2 |
| Molekylformel | C26H42N4O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-[1-(2-Cyano-2-deoxy-β-D-arabinofuranosyl)-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]hexadecanamide, CS 682, CS 682 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42N4O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-23(32)28-22-16-17-30(26(34)29-22)25-20(18-27)24(33)21(19-31)35-25/h16-17,20-21,24-25,31,33H,2-15,19H2,1H3,(H,28,29,32,34)/t20-,21+,24-,25+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2C#N |
| IUPAC-namn | N-[1-[(2R,3S,4S,5R)-3-cyano-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]hexadecanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.64 |
| Formel vikt | 490.3155 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?