Läs mer
MedChemExpress Sapacitabine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 490.64 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.51% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (67.93 mM∣Need ultrasonic) |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 151823-14-2 |
| Synonym | CS682∣ CYC682 |