Läs mer
Sapanisertib, MedChemExpress
Produktkod. 16475648
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475648 10 mg 10mg
16461817 50 mg -
16428347 5 mg 5mg
16466166 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475648 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13328
MedChemExpress Sapanisertib (INK-128; MLN0128; TAK-228) is an orally available, ATP-dependent mTOR1/2 inhibitor with an IC50 of 1 nM for mTOR kinase.
Sapanisertib (INK-128
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sapanisertib
Fysisk form Solid
CAS 1224844-38-5
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H15N7O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym INK-128 MLN0128 TAK-228
Löslighetsinformation DMSO : 55 mg/mL (177.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC=NC2=C1C(C3=CC4=C(C=C3)OC(N)=N4)=NN2C(C)C
Molekylvikt (g/mol) 309.33
Formel vikt 309.33
Procent renhet 98.0%