missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sapitinib, MedChemExpress

Produktkod. 16471687
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471687 50 mg
16458227 5 mg
16416096 100 mg
16415518 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16471687 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13050

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Sapitinib (AZD-8931) is a reversible, ATP competitive EGFR inhibitor of with IC50s of 4, 3 and 4 nM for EGFR, ErbB2 and ErbB3 in cells, respectively.

Sapitinib (AZD-8931) is a reversible, ATP competitive EGFR inhibitor of with IC50s of 4, 3 and 4 nM for EGFR, ErbB2 and ErbB3 in cells, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sapitinib
CAS 848942-61-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H25ClFN5O3
Kvantitet 50 mg
Synonym AZD-8931
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (69.63 mM)
LEDER O=C(CN1CCC(OC2=CC3=C(NC4=CC=CC(Cl)=C4F)N=CN=C3C=C2OC)CC1)NC
Molekylvikt (g/mol) 473.93
Formel vikt 473.93
Procent renhet 99.28%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.