Specifications
| CAS | 8047-15-2 |
| Färg | White to Yellow |
| pH | 4 to 7 |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| MDL-nummer | 81981 |
| Kvantitet | 100 g |
| Fysisk form | Solid |
Safety and Handling
Product Identifier
- Saponin
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.