Läs mer
Saponin, från Saponegin-glykosider (off-white pulver/praktisk kvalitet), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Saponin |
| Namnnotering | Cellbiologi |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Kvalitet | Praktisk |
| Fysisk form | Pulver |
Safety and Handling
Product Identifier
- Saponin, Practical Grade
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till lokala / regionala /nationella / internationella föreskrifter..