Läs mer
Greiner Bio-One Safir 0,2 mL PCR-rör med påsatt kupolförsedd lock
Färg:
Diverse
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen av medicinsk kvalitet
- Tunnväggig för effektiv värmeöverföring under förstärkning
- Finns i olika färger
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Diverse |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Kupolformad mössa |