Läs mer
Greiner Bio-One Sapphire Extended Längd Låg Retention Pipett Tips
Volym (metrisk):
10 μl
Beskrivning
- Universell passform för alla vanliga pipetter inklusive flerkanalspipetter
- Tips med låg retention för minimerad provretention
- Utan kemisk beläggning/silikonisering
- Särskilt lämplig för krävande prover med ökad viskositet eller låg ytspänning (tvättmedel)
- Fri från detekterbara DNas/RNas/hDNA/PCR-hämmare/Pyrogener (endotoxiner)
- Icke-cytotoxisk
- Noggrannhet& precision enligt ISO 8655
- Tillverkad av mycket transparent ny polypropen
- Lättläst gradering för snabba volymkontroller
- Full spårbarhet
- Tillverkad i EU (Österrike) och testad i enlighet med internationella standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | Låg retention |
| Längd (engelska) | 1,81 tum. |
| Längd (metrisk) | 46 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5 |
| Visa mer |