Läs mer
Skytec Safir Nano Arbetshandskar
Produktkod. 17871664
Change view
Storlek:
6, X-Small
7, Liten
8, Intermediär
9, Betydande
10, X-large
11, 2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17871664 6, X-Small
17811684 7, Liten
17861664 8, Intermediär
17801674 9, Betydande
17801654 10, X-large
17811674 11, 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17871664 Leverantör Skytec Leverantörsnummer SKG00033FB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Som det tunnaste alternativet som finns på marknaden med hög skärmotstånd (nivå D), Sapphire Nano Arbetshandskar erbjuder en enastående nivå av taktilitet för att utföra extrema precisionsuppgifter. Med en PU-belagd handflata har den andra hudkänslan aldrig varit bättre.
  • Medium till hög skärmotstånd: Nivå D (EN 388:2016)
  • 21 gauge sömlöst foder erbjuder oöverträffad nivå av fingertoppskänslighet för precisionsuppgifter
  • Hållbar polyuretanbeläggning i handflatan säkerställer ett bra skydd mot nötning
  • Förstärkt tumgren förbättrar hållbarheten
  • Pekskärmsfunktioner för att tillåta användning med skärmenheter
  • Designad för enkel rörelse och kontinuerligt slitage
  • Andningsbar handrygg för att minska svett
  • Sömlös stickning förhindrar irritation
  • Elastisk handled ger en säker passform
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CAT II, ASTM/ANSI 105-2016, ANSI Skära
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN388, EN420
Belagt område Palm
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A4
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material HPPE, Nylon, Stålfiber, Polyuretan
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6, X-Small
EN388 Standard 3X42D
För användning med (applikation) Skärskydd
Kön Unisex
Handske manschettstil Elastisk
Liner material HPPE, Nylon , Stål
Foder Fodrad
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Förpackningstyp Kartong
Tummen stil Rak
Garnmätare 21 G
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 240 mm