Läs mer
Skytec Safir Nano Arbetshandskar
Beskrivning
- Medium till hög skärmotstånd: Nivå D (EN 388:2016)
- 21 gauge sömlöst foder erbjuder oöverträffad nivå av fingertoppskänslighet för precisionsuppgifter
- Hållbar polyuretanbeläggning i handflatan säkerställer ett bra skydd mot nötning
- Förstärkt tumgren förbättrar hållbarheten
- Pekskärmsfunktioner för att tillåta användning med skärmenheter
- Designad för enkel rörelse och kontinuerligt slitage
- Andningsbar handrygg för att minska svett
- Sömlös stickning förhindrar irritation
- Elastisk handled ger en säker passform
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CAT II, ASTM/ANSI 105-2016, ANSI Skära |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN388, EN420 |
| Belagt område | Palm |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Svart |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A4 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Material | HPPE, Nylon, Stålfiber, Polyuretan |
| Visa mer |