Läs mer
Greiner Bio-One Safirpipettspets, icke-steril
Produktkod. 17575955
Volym (metrisk):
10 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250μ L
Examen:
0,5, 2, 10μ L
10, 50, 100μ L
200, 500, 1000μ L
200, 500, 1000, 1250μ L
Längd (metrisk):
31 mm
51 mm
60.2 mm
82 mm
99 mm
Längd (engelska):
1,22 tum.
2,01 tum.
2,37 tum.
3,23 tum.
3,9 tum.
Produktkod. 17575955
Brand: Greiner Bio-One 771354
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Greiner Bio-One Safirpipettspetsar - Universell passform för alla vanliga pipetter, fria från detekterbara DNas/RNas/hDNA/PCR-hämmare/Pyrogener (endotoxiner) och icke-cytotoxiska.
  • Universell passform för alla vanliga pipetter inklusive flerkanalspipetter
  • Fri från detekterbara DNas/RNas/hDNA/PCR-hämmare/Pyrogener (endotoxiner)
  • Icke-cytotoxisk
  • Noggrannhet& precision enligt ISO 8655
  • Tillverkad av mycket transparent ny polypropen
  • Lättläst gradering för snabba volymkontroller
  • Full spårbarhet
  • Tillverkad i EU (Österrike) och testad i enlighet med internationella standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell Standard
Längd (engelska) 1,22 tum.
Längd (metrisk) 31 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5
Rena påståenden Fri från DNas/RNas/hDNA/PCR-hämmare/Pyrogener (endotoxiner); Icke-cytotoxisk
För användning med (applikation) Manuell vätskehantering
Formatera Påfyllning
Kvantitet 4800 Pk.
Färgkod Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Socorex, Brand, Gilson Pipetmax, Eppendorf Reference, Eppendorf Research
Graderad Ja
Produktlinje Safir
Material Polypropen
Examen 0,5, 2, 10μ L