Läs mer
Greiner Bio-One Safirpipettspets, icke-steril
Volym (metrisk):
10 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250μ L
Examen:
0,5, 2, 10μ L
10, 50, 100μ L
200, 500, 1000μ L
200, 500, 1000, 1250μ L
Längd (metrisk):
31 mm
51 mm
60,2 mm
82 mm
99 mm
Längd (engelska):
1,22 tum.
2,01 tum.
2,37 tum.
3,23 tum.
3,9 tum.
Beskrivning
- Universell passform för alla vanliga pipetter inklusive flerkanalspipetter
- Fri från detekterbara DNas/RNas/hDNA/PCR-hämmare/Pyrogener (endotoxiner)
- Icke-cytotoxisk
- Noggrannhet& precision enligt ISO 8655
- Tillverkad av mycket transparent ny polypropen
- Lättläst gradering för snabba volymkontroller
- Full spårbarhet
- Tillverkad i EU (Österrike) och testad i enlighet med internationella standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | Standard |
| Längd (engelska) | 3,9 tum. |
| Längd (metrisk) | 99 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5 |
| Visa mer |