Läs mer
Greiner Bio-One Safirpipettspets, steril
Produktkod. 17565955
Volym (metrisk):
10 μl
200 μl
1000 μl
Examen:
0,5, 2, 10μ L
10, 50, 100μ L
200, 500, 1000μ L
Längd (metrisk):
31 mm
51 mm
82 mm
Längd (engelska):
1,22 tum.
2,01 tum.
3,23 tum.
Produktkod. 17565955
Brand: Greiner Bio-One 771352
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Greiner Bio-One Safirpipettspetsar - Universell passform för alla vanliga pipetter, fria från detekterbara DNas/RNas/hDNA/PCR-hämmare/Pyrogener (endotoxiner) och icke-cytotoxiska.
  • Universell passform för alla vanliga pipetter inklusive flerkanalspipetter
  • Fri från detekterbara DNas/RNas/hDNA/PCR-hämmare/Pyrogener (endotoxiner)
  • Icke-cytotoxisk
  • Noggrannhet& precision enligt ISO 8655
  • Tillverkad av mycket transparent ny polypropen
  • Lättläst gradering för snabba volymkontroller
  • Full spårbarhet
  • Tillverkad i EU (Österrike) och testad i enlighet med internationella standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Rack färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell Standard
Längd (engelska) 1,22 tum.
Längd (metrisk) 31 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5, ISO 11137
Rena påståenden Fri från DNas/RNas/hDNA/PCR-hämmare/Pyrogener (endotoxiner); Icke-cytotoxisk
För användning med (applikation) Manuell vätskehantering
Formatera Ställ
Kvantitet 5760 Pk.
Färgkod Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Socorex, Brand, Gilson Pipetmax, Eppendorf Reference, Eppendorf Research
Graderad Ja
Produktlinje Safir
Material Polypropen
Examen 0,5, 2, 10μ L