Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Safirsubstrat, 50,8 mm dia x 0,332 mm tjockt, EPI polerad ena sidan, C-axel, HEMCOR enkristall
Produktkod. 15423925
Change view
Kvantitet:
1 st
5 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423925 1 st Varje
15433925 5 Ea. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423925 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 045018.KT
 Begränsad artikel
I lager
Safir används som ett isolerande substrat för att avsätta kisel för att göra de integrerade kretsarna, högeffektsradiofrekvenstillämpningar (RF) som de som finns i mobiltelefoner, radioapparater för allmän säkerhet och satellitkommunikationssystem, som används i halvledarindustrin, blå ljusemitterande dioder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Mineral
Beskrivning EPI polerad ena sidan
Diameter (metrisk) 50.8 mm
Kvantitet 1 st
Provstorlek 50,8 mm dia. x 0,332 mm tjock
Tjocklek 0.332 mm
Provtyp Safirsubstrat, HEMCOR enkelkristall