Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Safirsubstrat, 50,8 mm dia x 0,332 mm tjockt, EPI polerad två sidor, C-axel, HEMCOR enkristall
Produktkod. 15463925
Change view
Kvantitet:
1 st
5 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463925 1 st Varje
15473925 5 Ea. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463925 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 045020.KT
Request Bulk or Custom Format
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Safir substrat, EPI Polerad två sidor
Beskrivning EPI polerade två sidor
Diameter (metrisk) 50.8 mm
Kvantitet 1 st
Provstorlek 50,8 mm dia. x 0,332 mm tjock
Tjocklek 0.332 mm
Provtyp Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides