Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Safirsubstrat, 50,8 mm dia x 0,332 mm tjockt, EPI polerad två sidor, C-axel, HEMCOR enkristall
Beskrivning
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mineral |
| Beskrivning | EPI polerade två sidor |
| Diameter (metrisk) | 50.8 mm |
| Kvantitet | 5 Ea. |
| Provstorlek | 50,8 mm dia. x 0,332 mm tjock |
| Tjocklek | 0.332 mm |
| Provtyp | Safirbotten, EPI polerad på två sidor |
Endast användning för forskning i RUO –