Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Safirsubstrat, 50,8 mm dia x 0,432 mm tjockt, EPI polerad ena sidan, C-axel, HEMCOR enkristall
Beskrivning
Safir används som ett isolerande substrat för att avsätta kisel för att göra de integrerade kretsarna, högeffektsradiofrekvenstillämpningar (RF) som de som finns i mobiltelefoner, radioapparater för allmän säkerhet och satellitkommunikationssystem, som används i halvledarindustrin, blå ljusemitterande dioder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Safirsubstrat, HEMCOR Single Crystal |
| Beskrivning | EPI polerad ena sidan |
| Diameter (metrisk) | 50.8 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Provstorlek | 50,8 dia. x 0,432 mm tjock |
| Tjocklek | 0.432 mm |
| Provtyp | Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal |