Läs mer
Skytec Sapphire Supreme Handskar
Beskrivning
- Skärbeständig: Nivå F (EN 388:2016)
- 18 gauge sömlöst foder erbjuder flexibilitet, komfort och hög fingertoppskänslighet
- HPPE på insidan ger komfort och skydd
- Specifik metallfiber och Nylon på utsidan, helt inkapslad möjliggör extremt skärskydd mot grader och vassa kanter
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE CAT II, ANSI Skära |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN388, EN 420 |
| Belagt område | Palm |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Nitril mikroskum |
| Färg | Grå, Svart |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A6 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Material | HPPE, Stålfiber, Nylon, Nitril |
| Visa mer |