Läs mer
Skytec™ Sapphire Total Gloves
Beskrivning
- Oil Resistant Water Repellent Cut Resistant Grip Glove
- Cut resistant: Level E/ ANSI A5
- A flexible
- No irritation by seams in contact with the skin
- Elasticated wrist provides a secure fit
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE II, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Konstruktion | Seamless Knit |
| Beläggningsmaterial | Foam Nitrile |
| Färg | Black |
| Betyg för skärmotstånd | Level E |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Yes |
| Material | Steel Fiber |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Storlek | Small |
| Visa mer |