missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sapropterin dihydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16478298
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16478298 10 mg 10mg
16454187 50 mg -
16438036 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16478298 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0124A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Sapropterin ((6R)-BH4) dihydrochloride is a synthetic form of BH4 that is approved for the treatment of BH4 responsive PKU.

Sapropterin ((6R)-BH4) dihydrochloride is a synthetic form of BH4 that is approved for the treatment of BH4 responsive PKU.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sapropterin dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 69056-38-8
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H17Cl2N5O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (6R)-BH4 dihydrochloride(6R)-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (318.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N=C(N)NC2=C1N[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C)CN2.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 314.17
Formel vikt 314.17
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.