Läs mer
Saquinavir, MedChemExpress
Beskrivning
Saquinavir(Ro 31-8959) is an HIV Protease inhibitor used in antiretroviral therapy. Saquinavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.36 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Saquinavir |
| CAS | 127779-20-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C38H50N6O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ro 31-8959 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (149.07 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)[C@H](O)CN2[C@H](C(NC(C)(C)C)=O)C[C@@](CCCC3)([H])[C@@]3([H])C2)=O)C4=NC5=CC=CC=C5C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 670.84 |
| Visa mer |